ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrCl₂O Punto di fusione: 33…35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03425179 CAS Number: 4571-25-9 UN: 1759 ADR: 8,III |