2,4,6-Collidina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 171…172 °C Punto di fusione: –43 °C Densità: 0,917 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 55 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006338 CAS Number: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |