Stampa…
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate, Methyl 4,6-dichloropicolinate
OR47835-1G OR47835-250MG OR47835-5G
APOSOR47835-1GEA 64 EUR
APOSOR47835-1G APOSOR47835-250MG APOSOR47835-5G
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Methyl-4,6-dichloropicolinate
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Peso molecolare: 206,0261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12965121
CAS Number: 98273-19-9