Stampa…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
OR4783-250MG OR4783-5G
APOSOR4783-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR4783-250MG APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₃
Peso molecolare: 189,4046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04113800
CAS Number: 874959-97-4