Stampa…
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR47827-1G OR47827-5G
APOSOR47827-1GEA 14.7 EUR
APOSOR47827-1G APOSOR47827-5G
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Formula: C₆H₂Br₄
Peso molecolare: 393,7 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000063
CAS Number: 636-28-2
EINECS: 211-253-3