Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Deazahypoxanthine
OR47823-1G OR47823-5G OR47823-25G
APOSOR47823-1GEA 14.7 EUR
APOSOR47823-1G APOSOR47823-5G APOSOR47823-25G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08234923
CAS Number: 3680-71-5