Stampa…
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 263 EUR
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₄O
Peso molecolare: 243,9 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C/6mmHg
Densità: 1,561 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075323
CAS Number: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II