Stampa…
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 35 EUR
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO₂S
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216484
CAS Number: 205985-95-1