Stampa…
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR4778-1G OR4778-5G OR4778-25G
APOSOR4778-1GEA 143 EUR
APOSOR4778-1G APOSOR4778-5G APOSOR4778-25G
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde
Formula: C₇H₆N₂O₂
Peso molecolare: 150,14 g/mol
Punto di fusione: 205…208 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216533
CAS Number: 13481-00-0