Stampa…
2-Amino-4-bromopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopyridine 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di fusione: 142…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646115
CAS Number: 84249-14-9