Stampa…
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 40.8 EUR
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202920
CAS Number: 386715-36-2