Stampa…
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₅H₇BN₂O₃
Peso molecolare: 153,9317 g/mol
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094664
CAS Number: 628692-15-9