Stampa…
5-Chloronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128901
CAS Number: 22620-27-5