Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015546
CAS Number: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III