Stampa…
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4754-100G OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA 31.9 EUR
APOSOR4754-100G APOSOR4754-25G
3-Amino-6-chloropyridazine 98+%
3-Amino-6-chloropyridazine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051506
CAS Number: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1