3-Pyridone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅NO Punto di ebollizione: 180 °C/22mmHg Punto di fusione: 99…100 °C Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 173 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006378 CAS Number: 109-00-2 EINECS: 203-637-4 |