Stampa…
4-Hydroxypicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 49.5 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
4-Hydroxypicolinic acid
4-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00521155
CAS Number: 22468-26-4