Stampa…

2-Chloro-4-nitropyridine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 50…56 °C
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661454
CAS Number: 23056-36-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR