Stampa…
1,3-Indandione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 62.5 EUR
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indandione 95%
1,3-Indandione
Formula: C₉H₆O₂
Punto di fusione: 129…132 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003779
CAS Number: 606-23-5
EINECS: 210-109-7