Stampa…
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Dimethoxyethanamine
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 43.7 EUR
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105,14 g/mol
Punto di ebollizione: 135…139 °C/95mmHg
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008135
CAS Number: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III