Stampa…
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 419 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluene 97%
4-Chloro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 260…262 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007085
CAS Number: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III