Stampa…

Allene 96%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR4738-25G OR4738-100G
APOSOR4738-25GEA 403 EUR
APOSOR4738-25G APOSOR4738-100G
Allene 96%
Allene

Contains up to 4% propene.

Formula: C₃H₄
Punto di ebollizione: –34 °C
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0,647 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008566
CAS Number: 463-49-0
EINECS: 207-335-3
UN: 2200
ADR: 2.1,

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR