Stampa…
2-Bromotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 52.4 EUR
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Formula: C₇H₇Br
Peso molecolare: 171,04 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C/760mmHg
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000068
CAS Number: 95-46-5