Stampa…
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971930
CAS Number: 169833-70-9