Stampa…
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
OR4725-1G OR4725-5G OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4725-1G APOSOR4725-5G APOSOR4725-25G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₄Cl₂N₄
Peso molecolare: 179,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792652
CAS Number: 55583-59-0