Stampa…
3-Methylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
OR4723-5G OR4723-25G
APOSOR4723-5GEA 68.4 EUR
APOSOR4723-5G APOSOR4723-25G
3-Methylbenzylamine 97%
3-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 202…205 °C
Densità: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008118
CAS Number: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III