2-Bromo-4,6-xylidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 75…79 °C/5mmHg Punto di fusione: 42…47 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047826 CAS Number: 41825-73-4 EINECS: 246-337-9 |