3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₂₁BO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13190786 CAS Number: 955929-54-1 |