Stampa…
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-boronic acid pinacol ester
OR471694-1G OR471694-250MG OR471694-5G
APOSOR471694-1GEA 545 EUR
APOSOR471694-1G APOSOR471694-250MG APOSOR471694-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Peso molecolare: 208,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114000
CAS Number: 1020174-04-2