Stampa…
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid
OR471690-10G OR471690-1G OR471690-5G
APOSOR471690-10GEA 1330 EUR
APOSOR471690-10G APOSOR471690-1G APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375371
CAS Number: 66909-30-6