(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Boc-D-serine-β-lactone, (R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formula:
C₈H₁₃NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519129 CAS Number: 126330-77-6 |