Stampa…
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471685-10G OR471685-5G
APOSOR471685-10GEA 333 EUR
APOSOR471685-10G APOSOR471685-5G
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18378504
CAS Number: 394729-98-7