Stampa…
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471683-1G OR471683-5G
APOSOR471683-1GEA 364 EUR
APOSOR471683-1G APOSOR471683-5G
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 97%
2-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700153
CAS Number: 5028-14-8