Stampa…
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471676-1G OR471676-5G
APOSOR471676-1GEA 139 EUR
APOSOR471676-1G APOSOR471676-5G
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
(2-Piperidinophenyl)methanol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864821
CAS Number: 87066-94-2