Stampa…
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Chloromethyl)-2-cyanopyridine
OR471675-10G OR471675-5G
APOSOR471675-10GEA 280 EUR
APOSOR471675-10G APOSOR471675-5G
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991809
CAS Number: 135450-23-6