Stampa…
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-methoxypyridine, (6-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR471668-1G OR471668-5G
APOSOR471668-1GEA 65.5 EUR
APOSOR471668-1G APOSOR471668-5G
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202826
CAS Number: 58584-63-7