Stampa…
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
OR471667-1G OR471667-25G OR471667-5G
APOSOR471667-1GEA 39.4 EUR
APOSOR471667-1G APOSOR471667-25G APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 290,319 g/mol
Punto di fusione: 152…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672527
CAS Number: 146727-62-0