Stampa…
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 67.3 EUR
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Formula: C₆H₁₃Cl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801038
CAS Number: 858513-10-7