Stampa…
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-5-chlorocoumaran-7-carboxylic acid
OR471664-10G OR471664-5G
APOSOR471664-10GEA 181 EUR
APOSOR471664-10G APOSOR471664-5G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₈ClNO₃
Peso molecolare: 213,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923204
CAS Number: 123654-26-2