Stampa…
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-3-pyridinol, 2,3-Dichloro-5-hydroxypyridine
OR471663-10G OR471663-1G OR471663-5G
APOSOR471663-10GEA 504 EUR
APOSOR471663-10G APOSOR471663-1G APOSOR471663-5G
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
5,6-Dichloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835219
CAS Number: 110860-92-9