Stampa…
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
OR471661-10G OR471661-1G OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA 1450 EUR
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G APOSOR471661-5G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole 97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formula: C₉H₉NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005795
CAS Number: 2941-72-2