6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471658-1G
OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA
65.4
EUR
APOSOR471658-1G
APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203633 CAS Number: 209920-43-4 |