Stampa…
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471655-10G OR471655-5G
APOSOR471655-10GEA 521 EUR
APOSOR471655-10G APOSOR471655-5G
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
(R)-2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,1733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798434
CAS Number: 20714-89-0