Stampa…
2-Chloro-3-methylquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471650-10G OR471650-5G
APOSOR471650-10GEA 424 EUR
APOSOR471650-10G APOSOR471650-5G
2-Chloro-3-methylquinoline 97%
2-Chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100265
CAS Number: 57876-69-4