Stampa…
1-Isochromanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
OR471647-1G OR471647-25G OR471647-5G
APOSOR471647-1GEA 26.3 EUR
APOSOR471647-1G APOSOR471647-25G APOSOR471647-5G
1-Isochromanone 98%
1-Isochromanone
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00799232
CAS Number: 4702-34-5