Stampa…
D-α-Aminoadipic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: D-2-Aminoadipic acid, (R)-2-Aminohexanedioic acid, H-D-Aad-OH
OR471645-10G OR471645-25G
APOSOR471645-10GEA 80 EUR
APOSOR471645-10G APOSOR471645-25G
D-α-Aminoadipic acid 97%
D-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063118
CAS Number: 7620-28-2