Stampa…
5-Methyl-1-Indanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-1-indanone
OR471644-10G OR471644-25G
APOSOR471644-10GEA 85.8 EUR
APOSOR471644-10G APOSOR471644-25G
5-Methyl-1-Indanone 97%
5-Methyl-1-Indanone
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179276
CAS Number: 4593-38-8