Stampa…
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
OR471642-10G OR471642-25G
APOSOR471642-10GEA 115 EUR
APOSOR471642-10G APOSOR471642-25G
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl-4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 251,6700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016133
CAS Number: 205448-66-4