Stampa…
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR471639-100G OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA 237 EUR
APOSOR471639-100G APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridine 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703669
CAS Number: 13472-56-5