(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-(+)-2-Bromopropanoic acid
OR471636-10G
OR471636-5G
OR471636-25G
OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA
0
EUR
APOSOR471636-10G
APOSOR471636-5G
APOSOR471636-25G
APOSOR471636-100G
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
Formula:
H₃CBrCHCOOH Peso molecolare: 152,98 g/mol Densità: 1,692 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00145205 CAS Number: 10009-70-8 UN: 3265 ADR: 8,III |